Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit, for high-content screening, for cellular imaging
Description
Includes
Colorants de lipides neutres et de phospholipides, colorant nucléaire Hoechst 33342, propranolol et cyclosporine A (composés témoins), DMSO.
Le kit de détection de phospholipidose et de stéatose HCS LipidTOX offre un ensemble complet de réactifs pour la réalisation de dosages d’analyse à haute densité (HCS) basés sur l’image afin de caractériser la phospolipidose et la stéatose, les effets secondaires toxiques sur le métabolisme des lipides qui peuvent être déclenchés par des médicaments ou d’autres composés. Le kit fournit le colorant des phospholipides rouge LipidTOX et le colorant des lipides neutres vert LipidTOX, qui peuvent être utilisés séquentiellement pour l’analyse de la phospholipidose et de la stéatose, respectivement, ou peuvent être utilisés en isolement pour l’analyse à un seul paramètre. Les deux sondes fluorescentes peuvent être facilement détectées avec des microscopes à fluorescence et peuvent être quantifiées avec un logiciel d’analyse d’images autonome ou le logiciel d’analyse d’images intégré de la plupart des lecteurs HCS.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, criblage à haut contenu (HCS)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante. Suffisamment de réactifs sont fournis pour deux plaques de 96 puits ou dix plaques de 96 puits.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Lorsqu’il est stocké à -20°C, desséché et protégé de la lumière, le kit est stable pendant au moins 6 mois. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Type de produit | Kit de détection de la phospholipidose et de la stéatose |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Plaque 96 puits |
| Gamme de produits | LipidTOX, Molecular Probes |
| Quantité | 1200 dosages |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |