Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Red Phospholipidosis Detection Reagent (1000X), for cellular imaging
Description
Le réactif de détection de phospholipides rouge LipidTOX pour HCS a été développé pour caractériser les effets potentiellement toxiques de composés sur le métabolisme des lipides dans des lignées de cellules de mammifères. Ce réactif est facilement détecté par microscopie par fluorescence ou par un lecteur HCS équipé de filtres qui peuvent détecter des maxima d’excitation/émission d’environ 595/615 nm. Les réactifs de détection de la phospholipidose LipidTOX n’affectent pas la croissance normale des cellules et la coloration observée après incubation dans les cellules vivantes est maintenue après la fixation du formaldéhyde. Cette sonde est compatible avec les colorants de lipides neutres HCS LipidTOX.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, criblage à haut contenu (HCS)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Type de produit | Réactif de détection des phospholipides |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Plaque 96 puits |
| Gamme de produits | LipidTOX |
| Quantité | 1 pièce |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |