Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilité du sperme LIVE/DEAD™
Code produit 10083162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10083162 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083162 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L7011
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Test de la viabilité et du potentiel de fécondation du sperme
Le kit de viabilité du sperme LIVE/DEAD constitue un nouveau dosage basé sur la fluorescence permettant d’analyser la viabilité et le potentiel de fertilité du sperme par microscopie par fluorescence ou par cytométrie en flux. Le colorant d’acide nucléique SYBR™ 14 perméant aux cellules marque le sperme vivant avec une fluorescence verte, et de l’iodure de propidium imperméant aux cellules marque les acides nucléiques du sperme dont la membrane est altérée avec une fluorescence rouge.
Analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, cytométrie en flux, viabilité cytométrique en flux et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules eucaryotes, spermatozoïdes
Couleur Vert, rouge
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description Kit de viabilité du sperme LIVE/DEAD™
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux
Type de produit Kit de viabilité de sperme
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Format Tube(s), lame(s)
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Longueur d’onde d’émission 516, 617 nm