Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilité / cytotoxicité LIVE/DEAD™, pour cellules de mammifère
Description
Le kit de viabilité / cytotoxicité LIVE/DEAD est un dosage bicolore, rapide et facile permettant de déterminer la viabilité des cellules dans une population en fonction de l’intégrité de la membrane plasmique et de l’activité estérase. Ce kit peut être utilisé pour la cytométrie de flux, la microscopie par fluorescence et avec les lecteurs de microplaques par fluorescence.
- Plus rapide, plus sûr, plus sensible
- Moins onéreux
L’activité estérase intracellulaire omniprésente et une membrane plasmique intacte distinguent les caractéristiques des cellules vivantes. Le kit de viabilité / cytotoxicité LIVE/DEAD distingue rapidement les cellules vivantes des cellules mortes grâce à une coloration simultanée avec la calcéine AM verte fluorescente pour indiquer l’activité estérase intracellulaire et avec l’homodimère-1 d’éthidium rouge fluorescent pour indiquer la perte de l’intégrité de la membrane plasmique. Il s’adapte à la plupart des cellules eucaryotes, où les conditions de cytotoxicité produisent ces effets cellulaires. L'essai est utile pour plusieurs méthodologies de détection par fluorescence.
Sensible, sûr et efficace
Le kit de viabilité / cytotoxicité LIVE/DEAD est plus sensible que l’exclusion bleu trypan, une méthode couramment utilisée pour la discrimination de cellules vivantes / mortes. Très rentable, le kit de viabilité / cytotoxicité LIVE/DEAD est extrêmement sensible grâce à la fluorescence brillante des deux colorants lors de l’interaction avec les cellules vivantes (pour la calcéine AM) ou les cellules mortes (pour l’homodimère-1 d’éthidium). Les niveaux de fond sont faibles en raison du fait que les deux colorants sont pratiquement non fluorescents avant l’interaction avec les cellules.
Dosages LIVE/DEAD disponibles pour une large gamme d’applications
Une sélection de dosages de viabilité Invitrogen LIVE/DEAD est proposée pour les cellules de mammifères, les bactéries, les levures et les champignons, ainsi que des kits de coloration fixable pour cellules mortes pour une utilisation dans la coloration intracellulaire pour la cytométrie en flux. Tous les dosages LIVE/DEAD offrent une distinction rapide et positive entre les cellules viables et les cellules non viables.
Analyse cellulaire, comptage cellulaire et viabilité, comptage cellulaire, viabilité, cryoconservation, culture cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité et cytotoxicité cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, découverte et développement de médicaments, cytométrie en flux, dosages de viabilité cytométrique en flux et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires, sélection à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, dosages ADME/Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Couleur | Vert, rouge |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Description | Kit de viabilité / cytotoxicité LIVE/DEAD™, pour cellules de mammifère |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Kit de viabilité/cytotoxicité |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Tube(s), plaque à 96 puits, lame(s) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit, for mammalian cells
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo