Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma (LDL)
Code produit 10442132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10442132 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10442132 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L3486
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
LDL non marquée utilisée pour étudier l’administration et l’internalisation normales du cholestérol
La lipoprotéine de faible densité humaine (LDL) est un grand complexe protéique (environ 500 000 Da) qui se lie à un récepteur spécifique sur la surface des cellules vertébrées et qui délivre le cholestérol via l’endocytose médiée par le récepteur. Ces expériences s’effectuent généralement en ajoutant des LDL, marquées par fluorescence, aux cellules cultivées et en les analysant par microscopie ou cytométrie en flux. Sinon, les LDL marquées par fluorescence peuvent être injectées dans des animaux de laboratoire ; la distribution du marquage est alors analysée après une période de temps spécifique.
  • Marquage (Ex/Em) : Non marqué
  • Acétylées : Non
  • Montant : 200 μl (2,5 mg / ml)
LDL fraiches, produites en continu
  • Nous préparons nos LDL et AcLDL environ tous les deux mois, à partir de plasma humain frais
  • Les LDL non acétylées sont livrées dans les deux semaines suivant leur préparation.
  • Toutes les LDL acétylées sont disponibles en permanence
LDL acétylées contre non acétylées
  • Les LDL contenant une apoprotéine non modifiée permettent d’étudier le transport et l’internalisation classiques du cholestérol
  • Si les résidus de lysine de l’apoprotéine de LDL ont été acétylés, le complexe de LDL ne peut plus se fixer au récepteur de LDL. Il est alors pris en charge par les cellules endothéliales et microgliales qui possèdent des récepteurs “neutralisants” spécifiques à cette forme modifiée.
Applications essentielles utilisant les LDL marquées
  • Les applications pour les complexes LDL marqués incluent :
  • Comptage des récepteurs de LDL à la surface des cellules et analyse de leur déplacement et regroupement suite à l’internalisation
  • Quantification de l’activité des récepteurs de LDL des fibroblastes (remplaçant le dosage des LDL radiomarquées)
  • Étude de l’expression des LDL et identification des anomalies touchant les récepteurs de LDL dans différentes lignées cellulaires
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2,5 mg⁄ml
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Supplément
Type de colorant Non marqué
Quantité 200 μl
Conditions d’expédition Glace