Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Potassium Salt
Code produit 11524956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524956 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524956 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L1177
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Colorant hydrosoluble avec pics d’excitation / d’émission de 428/536 nm
  • Outil utilisé pour lʼétude de la morphologie neuronale en raison du groupe de carbohydrazide (CH) quʼil contient et qui lui permet de former une liaison covalente avec les biomolécules environnantes durant la fixation de lʼaldéhyde
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Sel de potassium
Quantité 25 mg
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Localisation subcellulaire Cytoplasme & cytosol
Excitation/Emission 428/536 nm