Learn More
Invitrogen™ DND-189 LysoSensor™ vert - Emballage spécial
Description
Le colorant LysoSensor devient plus fluorescent dans les environnements acides. Le pKa du LysoSensor vert DND-189 est ∽5,2. Conditionnement spécial.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, signalisation et homéostase ionique, lysosomes, traçage des organites, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Concentration | 1 mM |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 443⁄505 |
| Gamme de produits | LysoSensor |
| Quantité | 20 x 50 μl |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |