Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Blue DND-22, special packaging
Code produit 12080146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μl
Conditionnement:
1000µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12080146 20 x 50 μl 1000µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12080146 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L7525
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionnement spécial
Le bleu DND-22 LysoTracker est un colorant fluorescent bleu perméable aux cellules, non fixable, qui colore les compartiments acides des cellules vivantes, comme les lysosomes. Le bleu DND-22 est doté d’une excitation et d’une émission maximale de 373 / 422 nm et peut être efficacement excité à l’aide d’un filtre DAPI. Les sondes LysoTracker sont disponibles dans un large choix de couleurs fluorescentes.
Coloration et suivi simples, hautement spécifiques, en une étape des organites acides
Les sondes LysoTracker sont constituées d’un fluorophore lié à une base faible qui n’est que partiellement protonée à un pH neutre. Dans un état de charge neutre, les sondes LysoTracker peuvent librement se diffuser sur les membranes plasmiques intactes des cellules vivantes. En raison des propriétés intrinsèquement acides dans le lysosome, la fraction faiblement basique est protonée lors de la diffusion dans le lysosome. Dans cet état chargé, la sonde ne se diffuse pas facilement à travers la membrane de l’organite, fournissant une accumulation localisée pour la coloration distincte des organites acides tels que les lysosomes. Efficaces aux concentrations nanomolaires, les sondes LysoTracker sont hautement sélectives pour les organites acides et offrent une coloration simple en une étape qui ne dépend pas de la détection des anticorps.
Les lysosomes sont acides par nature en raison de la production et du stockage des enzymes digestives (hydrolases). L’environnement acide des lysosomes permet la dégradation des glucides, des lipides, des acides nucléiques et des peptides. Les protéines extracellulaires, les virus ou les bactéries peuvent également être internalisés et traqués au lysosome pour leur dégradation par la voie de protéolyse lysosomale. En outre, les protéines mal repliées ou les organites endommagés deviennent des cibles pour la dégradation lysosomale par l’induction de l’autophagie. L’autophagie est importante pour la différenciation cellulaire, la survie pendant la privation de nutriments et le contrôle normal de la croissance. La nature acide inhérente à l’intérieur des lysosomes et tout changement de pH durant la biosynthèse ou la pathogenèse peuvent être exploités par diverses sondes qui répondent à un environnement acide. Les produits LysoTracker permettent la détection par fluorescence pour la coloration des cellules vivantes des environnements acides et peuvent être utilisés pour le marquage et le suivi des organites acides tels que les lysosomes.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 1 mM
Contenu et stockage À conserver sous forme desséchée à ≤ –20°C
• À l’abri de la lumière
• Éviter les cycles de congélation / décongélation et ne pas conserver dans un congélateur sans système de dégivrage
• À conserver dans des aliquotes à usage unique, si possible
Gamme de longueur d’onde d’excitation 373/422
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, imageur fluorescent
Quantité 20 x 50 μl
Méthode de détection Fluorescence
Description Bleu DND-22 LysoTracker™
Émission Bleu
Forme Liquide
Gamme de produits LysoTracker
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Non fixable, coloration d’organites de cellules vivantes
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Lysosomes