Learn More
Invitrogen™ Mag-Fluo-4, AM, cell permeant - Special Packaging
Code produit 11559086
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11559086 10 x 50 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11559086 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M14206
Utile comme indicateur de Mg2+ intracellulaire ainsi que comme indicateur de Ca2+ de faible affinité
Analogue de fluo-4 avec un Kd pour Mg2+ de 4,7 mm et un Kd pour Ca2+ de 22 μM
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection du magnésium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Viabilité et prolifération des cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètre en flux
Type de produit Mag-Fluo-4 AM
Type de colorant Fluorescent à base de colorants
Quantité 10 x 50 μg