Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, Tetrapotassium Salt, cell impermeant
Description
Mag-fura-2, tetrapotassium salt is an intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (I14402).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Magnesium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Microphotomètre |
| Type de produit | Indicateur de magnésium |
| Type de colorant | Mag-Fura-2 |
| Excitation Wavelength Range | 330 to 345 nm |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 390 to 405 nm |
| Afficher plus |