Learn More
Invitrogen™ MANT-GDP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Guanosine 5'-Diphosphate, Disodium Salt)
Code produit 10327882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10327882 400 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327882 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M12414
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Produit des analogues de nucléotides provoquant peu de perturbations dans les interactions entre les nucléotides et les protéines.
L’analogue nucléotidique MANT GDP est modifié sur la fraction ribose. La mature compacte du fluorophore MANT et sa position d’adhérence entraînent des analogues de nucléotides qui induisent une perturbation minimale des interactions nucléotides-protéines. La fluorescence MANT étant sensible à l’environnement du fluorophore, les interactions nucléotides-protéines peuvent être directement détectables. Les nucléotides MANT constituent des sondes importantes de la structure et de l’activité enzymatique des protéines liant les nucléotides.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit MANT-GDP
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode d’étiquetage Marquage chimique, marquage direct
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 5 mM
Marqueur ou colorant MANT (N-méthylanthraniloyle)
Quantité 400 μl