Learn More
Invitrogen™ Marina Blue™ 1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine (Marina Blue™ DHPE)
Code produit 10207592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10207592 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10207592 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M12652
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Un phospholipide
Le Marina Blue DHPE est marqué sur le groupe de têtes avec le fluorophore bleu fluorescent Marina Blue avec des maxima d’excitation / émission d’environ 365 / 460 nm.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 1 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits MARINA BLUE