Learn More
Invitrogen™ Measure-IT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit
Description
- Offre une reproductibilité solide sur une large gamme de quantification, ainsi qu’une excellente tolérance des contaminants courants des échantillons
- Le dosage est linéaire de 20 à 500 pmoles de nitrite, ce qui le rend jusqu’à 50 fois plus sensible que les dosages colorimétriques basés sur le réactif Griess
- Le kit comprend une norme de quantification des nitrites et un protocole optimisés pour une application à base de microplaques
Détection d’anions, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie et signalisation ioniques, recherche sur l’oxyde nitrique, stress nitro-oxydant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Nitrite Quantitation |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | Measure-IT |
| Type de produit | Nitrite Assay Kit |
| Excitation Wavelength Range | 365 nm |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 450 nm |