Learn More
Invitrogen™ Measure-IT™ Thiol Assay Kit
Description
- Plage linéaire de 0,05-5 μM de thiol, ce qui le rend jusqu’à 400 fois plus sensible que les méthodes colorimétriques basées sur le réactif d’Ellman
- Le dosage est effectué à température ambiante ; le signal de fluorescence maximum est atteint en 5 minutes et est stable pendant au moins 1 heure
Dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, découverte et développement de médicaments, dosages ADME / Tox basés sur des cibles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de dosage pour la détection du thiol |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | Measure-iT |