Learn More
Invitrogen™ Chlorure de rhodamine B octadécyle (R18)
Code produit 11529176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11529176 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11529176 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur O246
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La rhodamine B octadécyle lipophile se lie aux membranes avec le fluorophore à l’interface aqueuse et la queue alkyle dépasse à l’intérieur du lipide.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration & détection par immunofluorescence, membranes (générales) & lipides, membrane plasmique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Lipides et membranes cellulaires
Gamme de produits Molecular Probes
Formule moléculaire C46H67ClN2O3
Forme physique Solide
Type de produit Chlorure de rhodamine B octadécyle