Learn More
Invitrogen™ MultiSpeck™ Multispectral Fluorescence Microscopy Standards Kit (in suspension)
Code produit 10563843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10563843 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10563843 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M7901
Fournit une référence externe pour la comparaison d’images collectées avec différentes optiques, sur différents instruments et dans différents laboratoires, ainsi que pour la surveillance des variations quotidiennes des performances instrumentales
  • Comprend deux suspensions de microsphères de 4,0 μm de diamètre
  • La première suspension est composée de microsphères à fluorescence multispectrale qui présentent trois bandes d’excitation et d’émission relativement distinctes dans la même particule
  • La deuxième suspension est composée d’un mélange de microsphères à bande unique qui présentent les trois mêmes bandes d’excitation / émission : rouge, vert et bleu (RVB) que les microsphères mutispectrales, mais dans des particules distinctes. Les deux suspensions du kit sont fournies à des densités prêtes à l’emploi et peuvent être montées sur des lames ou incorporées à des échantillons expérimentaux
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’étalons de microscopie
Gamme de produits MultiSpeck
Type d’étalonnage Étalonnage du microscope à fluorescence
Couleur Vert, rouge, bleu
Format Microbilles de suspension
Diamètre (métrique) 4 μm
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
Quantité 1 kit