Learn More
Invitrogen™ MUP (4-Methylumbelliferyl Phosphate, Free Acid)
Code produit 10013142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10013142 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013142 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M6491
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le MUP est un substrat fluorescent pour les phosphatases alcalines
L’hydrolyse par la phosphatase alcaline de son substituant phosphate donne le bleu fluorescent 4-méthylumbelliféryl (excitation / émission d’env. 386/448 nm).
Dosages de phosphatase d’alcaline, dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, détection et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, sélection à haute teneur (HCS), activité phosphatase, dosages d’activité phosphatase, biologie de la phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, dosage rapporteur, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Méthode de détection Fluorescent
Forme Poudre
Quantité 1 g
Substrat Substrat de phosphatase
Substrate Properties substrat chimique
Target Enzyme Phosphatase alcaline
Excitation / émission 360⁄449
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre, lecteur de microplaques
Marqueur ou colorant MUP (4-méthylumbelliféryl phosphate)