Learn More
Invitrogen™ MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit
Code produit 10063202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
testés
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10063202 testés 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063202 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M7006
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Identifiez visuellement l’infection mycoplasmique dans les cultures cellulaires
Le kit de détection MycoFluor™ Mycoplasma fournit un dosage microscopique par fluorescence ultrasensible, rapide et simple pour l’identification visuelle de l’infection mycoplasmique dans les cultures cellulaires de laboratoire. Afin de détecter le mycoplasme, le réactif fluorescent MycoFluor est ajouté directement au milieu de culture, avec ou sans cellules, et l’échantillon coloré est ensuite examiné au microscope à fluorescence.
Bioproduction, analyse cellulaire, culture cellulaire, traçage et suivi des cellules, tests de CQ cliniques, contaminants et impuretés, diagnostic des maladies infectieuses, culture cellulaire de mammifères, suivi microbiologique, diagnostic moléculaire, détection de mycoplasmes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
Forme Liquide
Type de produit Détection des mycoplasmes
À utiliser avec Microscope à fluorescence
Quantité testés