Learn More
Invitrogen™ NBD C6-céramide (6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosine)
Code produit 10226912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10226912 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10226912 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N1154
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Colorant sélectif pour l’appareil de Golgi dans les cellules vivantes et fixées
Le NBD C6-céramide peut être utilisé pour étudier les mécanismes de transport et de métabolisme des sphingolipides. Le colorant NBD sensible à l’environnement est faiblement fluorescent dans l’eau, mais augmente dans les solvants aprotiques et dans d’autres environnements non polaires avec des maxima d’excitation / émission d’environ 466 / 536 nm.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 1 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits Invitrogen