Learn More
Invitrogen™ NBD C6-céramide complexé au BSA
Code produit 11519126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11519126 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11519126 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N22651
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Colorant sélectif pour l’appareil de Golgi dans les cellules vivantes et fixées
Le NBD C6-céramide peut être utilisé pour étudier les mécanismes de transport et de métabolisme des sphingolipides. Le fait de complexer les lipides fluorescents avec l’albumine de sérum bovin (BSA) facilite le marquage cellulaire en évitant d’avoir à recourir à des solvants organiques pour dissoudre la sonde lipophile. La sonde complexée avec le BSA peut être directement dissoute dans l’eau. Le colorant NBD sensible à l’environnement est faiblement fluorescent dans l’eau, mais augmente dans les solvants aprotiques et dans d’autres environnements non polaires avec des maxima d’excitation / émission d’environ 466 / 536 nm.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, appareil de Golgi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sphingolipides
Quantité 5 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits Invitrogen