Learn More
Invitrogen™ Cholestérol NBD (22-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-cholen-3β-ol)
Description
Cet analogue fluorescent, le cholestérol NBD, est une sonde sensible à l’environnement qui se place à l’intérieur de la membrane et qui est utile pour étudier les processus de transport des lipides ainsi que les interactions entre les lipides et les protéines. Nous recommandons de dissoudre dans le chloroforme (CHCl3) ou l’acétonitrile (MeCN) pour atteindre une concentration de stock pouvant aller jusqu’à 1 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Analogues de cholestérol |
| Quantité | 10 mg |
| Forme physique | Solid |
| Gamme de produits | Invitrogen |
| Excitation / émission | 469/537 nm |