Learn More
Invitrogen™ NBD-PE (N-(7-nitrobenz-2-Oxa-1,3-diazol-4-yl)-1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium)
Code produit 11509136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11509136 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11509136 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N360
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Avec des maxima d’excitation / émission d’environ 463 / 536 nm
The phospholipid, NBD-PE is labeled on the head group with the environment sensitive fluorophore, NBD (excitation/emission maxima ∼463/536 nm).
Prepare stock solutions of phosphoethanolamines in ethanol to attain a stock concentration of 1 to 2 mg/mL. Sonication may be necessary to aid dispersion.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 10 mg
Poids moléculaire (g/mol) 956.25
Forme physique Solid
Gamme de produits Invitrogen
Excitation / émission 463/536 nm