Learn More
Invitrogen™ NBT/BCIP Reagent Kit
Code produit 10635963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635963 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10635963 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N6547
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Includes
1 g chacun de NBT et de BCIP
Pour la détection chromogène de la phosphatase.
The NBT/BCIP Reagent Kit includes 1 g samples of both NBT and BCIP for the chromogenic detection of phosphatase.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Colorimétrique
Quantité 1 kit
Substrat Substrat de phosphatase
Substrate Properties substrat chimique