Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 435/455 Blue Fluorescent Nissl Stain
Code produit 10227432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10227432 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227432 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N21479
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Sélective pour la substance Nissl caractéristique des neurones et offre meilleure sensibilité que les colorants histologiques traditionnels comme le bleu de toluidine ou le violet de crésyle.
  • La coloration de Nissl est une méthode histologique standard pour visualiser les neurones dans le cerveau et la moelle épinière
  • Composé d’ARN ribosomique associé au réticulum endoplasmique rugueux dans les périkaryons et les dendrites des neurones, la substance de Nissl assure une redistribution au sein du corps cellulaire dans les neurones lésées ou en cours de régénération, tout en fournissant un marqueur de l’état physiologique du neurone
Analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal, corps de Nissl
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Coloration de Nissl
Quantité 1 ml
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Localisation subcellulaire Corps de Nissl
Excitation/Emission 435/455 nm
Gamme de produits NEUROTRACE