Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Code produit 10693843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10693843 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693843 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N21480
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Se lie à la substance Nissl, qui est présente exclusivement dans des somates de cellules neuronales
  • Présente une fluorescence verte et lumineuse visible avec des filtres adaptés à la fluorescéine et est souvent plus sensible que le colorant de violet de crésyle
Analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal, corps de Nissl
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Coloration de Nissl
Quantité 1 ml
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Localisation subcellulaire Corps de Nissl
Excitation/Emission 500/525 nm
Gamme de produits NEUROTRACE