Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 640/660 Deep-Red Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Code produit 10266952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266952 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266952 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N21483
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sélective pour la substance Nissl caractéristique des neurones et offre meilleure sensibilité que les colorants histologiques traditionnels comme le bleu de toluidine ou le violet de crésyle.
  • La coloration de Nissl est une méthode histologique standard pour visualiser les neurones dans le cerveau et la moelle épinière
  • Composé d’ARN ribosomique associé au réticulum endoplasmique rugueux dans les périkaryons et les dendrites des neurones, la substance de Nissl assure une redistribution au sein du corps cellulaire dans les neurones lésées ou en cours de régénération, tout en fournissant un marqueur de l’état physiologique du neurone
Analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage neuronal, corps de Nissl
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge profond
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Coloration de Nissl
Quantité 1 ml
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Localisation subcellulaire Corps de Nissl
Excitation/Emission 640/660 nm
Gamme de produits NEUROTRACE