Learn More
Invitrogen™ Newport Green™ DCF Diacetate, cell permeant
Description
- Kd pour Ca2+ > 100 μM), ce qui en fait une sonde précieuse pour la détection de l’influx de Zn2+ dans les neurones par des canaux voltage-dépendants ou glutamate-dépendants
- Lorsqu’il est utilisé avec des colorants ayant une double sensibilité au Ca2+ / Zn2+, tels que le fura-2 et le mag-fura-2, il fournit la confirmation que des changements dans les niveaux de Zn2+, et non pas de Ca2+ ou Mg2+, sont détectés
- La réponse aux métaux de transition, notamment Zn, Mn, Fe, Co, Cu(I), Cu(II), Ni et Cd, a été caractérisée
- Marquage (ex./ém.) : Newport Green DCF (environ 505/535 nm)
- Kd (Zn2+) (dans le tampon) : environ 1 μM
- Le produit lyophilisé peut être dissous dans du DMSO pour utilisation
- Le produit est généralement chargé dans les cellules en ajoutant un indicateur dissous à un milieu contenant des cellules.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Viabilité et prolifération des cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Diacétate de DCF |
| Type de colorant | Indicateur de zinc |
| Gamme de produits | Newport Green |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |