Learn More
Invitrogen™ Nigericin, Free Acid
Code produit 11589116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11589116 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11589116 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N1495
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Pour l’étalonnage intracellulaire de la réponse de fluorescence des indicateurs cytosoliques du pH
  • Réalisé à l’aide de nigéricine ionophore K+ / H+
  • Il provoque l’équilibrage du pH intracellulaire et extracellulaire en présence de la concentration dépolarisante de K+ extracellulaire
Détection d’anion, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Indicateur Ionophore
Formule moléculaire C40H68O11
Forme physique Solide
Type de produit Nigéricine