Learn More
Invitrogen™ Nitro blue Tetrazolium Chloride (NBT)
Code produit 10464362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10464362 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10464362 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N6495
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
S’utilise pour évaluer la viabilité cellulaire comme fonction du potentiel de redox.
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) can be used to assess cell viability as a function of redox potential. Actively respiring cells convert the water-soluble NBT to a deep blue-colored precipitate.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Colorimétrique
Quantité 1 g
Substrat Substrat d'oxydase
Substrate Properties substrat chimique
Conditions d’expédition Température ambiante
Absorbance Wavelength 256 nm