Learn More
Invitrogen™ NPE-caged ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, P3-(1-(2-Nitrophenyl)Ethyl) Ester, Disodium Salt)
Code produit 11529046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11529046 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11529046 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A1048
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La photolyse UV Flash du groupe de mise en cage produit la libération de nucléotides libres
L’ATP mis en cage par NPE est un analogue de nucléotides dans lequel le phosphate terminal est estérifié avec un groupe bloquant, rendant la molécule biologiquement inactive. La photolyse éclair du groupe de mise en cage avec illumination UV à 360 nm entraîne une libération rapide et très localisée du nucléotide libre au site d’illumination.
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ATP mis en cage par NPE
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Marqueur ou colorant NPE (ester de P3-(1-(2-nitrophényl)éthyl)
Quantité 5 mg