Learn More
Invitrogen™ Réactif NucBlue™ Live ReadyProbes™ (Hoechst 33342)
Code produit 12303553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12303553 6 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12303553 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    163.65€ / 1 pièces
    Économisez 28.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coloration Hoechst formulée dans une solution stable à température ambiante et conditionnée en flacon compte-gouttes
Hoechst 33342 est peut-être la coloration de fluorescence nucléaire la plus omniprésente pour les cellules vivantes et fixées et les sections tissulaires. La coloration perméable aux cellules se lie préférentiellement aux régions AT de l’ADN. Excitation par une lumière UV et émission de la fluorescence bleue à 460 nm en cas de liaison à l’ADN.
  • Formulation liquide prête à l’emploi de Hoechst 33342 haute pureté
  • En général, Hoechst 33342 est fourni sous forme de solution solide ou hautement concentrée qui nécessite un pesage et plusieurs dilutions avant utilisation, et le stockage recommandé est généralement dans un congélateur ou un réfrigérateur
  • Cette version prête à l’emploi est disponible et peut être stockée à côté d’un microscope ou d’une station de travail. Une formulation liquide dans un flacon compte-gouttes ultra-pratique vous permet de voir
  • Les propriétés spectrales du Hoechst 33342 (2’-[4-éthoxyphényle]-5-[4-méthyl-1-pipérazinyle]-2,5’-bi-1H-benzimidazole), comprenant un grand déplacement de Stokes, en font un choix privilégié pour un usage avec les fluorophores verts (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) et rouges (Alexa Fluor 594, Texas Red™, rhodamine, mCherry, mKate-2) dans des expériences multicolores.
  • Compte tenu de sa haute affinité à l’ADN, le Hoechst 33342 est aussi fréquemment utilisé dans les études sur le comptage des cellules, le cycle cellulaire et la réplication cellulaire pour distinguer le nucléique condensé dans les cellules apoptotiques, dans les études de cycle cellulaire, en tant qu’outil de segmentation nucléaire dans l’analyse d’imagerie à haut débit et pour trier les cellules en fonction de leur contenu en ADN.
  • Vous pouvez l’ajouter directement dans des milieux de culture complets ou des solutions tampon.
  • Dans la plupart des cas, 2 gouttes/ml et une incubation de 15 à 30 minutes permettront une coloration nucléaire brillante. Néanmoins, l’optimisation peut être requise pour certains types de cellules, conditions et applications.
  • Dans la plupart des cas, la coloration s’intensifie sur la durée si les cellules ne sont pas lavées avant l’imagerie.
  • Excité par la lumière UV à 360 nm lorsqu’il est lié à l’ADN, dont une émission maximale à 460 nm
  • Détecté via un filtre bleu / cyan
Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité et cytotoxicité cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, fragmentation de l’ADN, cytométrie en flux, cytométrie en flux par coloration de structure cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, nucléus, Nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Contenu et stockage 6 × flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Conserver à ≤ 25°C
Gamme de longueur d’onde d’excitation 360 / 460
Type de colorant Hoechst 33342
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
Quantité 6 flacon
Méthode de détection Fluorescence
Émission Visible
Forme Liquide
Gamme de produits Molecular Probes
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration
Sub Cellular Localization Nucleus