Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Code produit 10003242
Change view
Click to view available options
Type de colorant:
Imperméant aux cellules
Imperméant aux cellules
TOTO-1 Iodide
TOTO-3 Iodide
Émission:
456 nm
456, 481, 509, 533, 570, 602, 631, 660 nm
481 nm
509 nm
533 nm
570 nm
602 nm
631 nm
660 nm
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
434 nm
436, 442, 488, 514, 543, 568, 594, 633 nm
462 nm
491 nm
514 nm
534 nm
570 nm
612 nm
642 nm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de colorant Émission Gamme de longueur d’onde d’excitation unitSize
10003242 Imperméant aux cellules 456, 481, 509, 533, 570, 602, 631, 660 nm 436, 442, 488, 514, 543, 568, 594, 633 nm 1 pièce
10164622 Imperméant aux cellules 481 nm 462 nm 1 pièce
10554823 Imperméant aux cellules 602 nm 570 nm 1 pièce
10472852 Imperméant aux cellules 456 nm 434 nm 1 pièce
10398282 Imperméant aux cellules 570 nm 534 nm 1 pièce
10083322 TOTO-1 Iodide 533 nm 514 nm 1 pièce
10423452 TOTO-3 Iodide 660 nm 642 nm 1 pièce
10594233 Imperméant aux cellules 509 nm 491 nm 1 pièce
10227482 Imperméant aux cellules 631 nm 612 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10003242 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N7565
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Le kit d’échantillons de dimères de colorations d’acides nucléiques contient 10 μl de chaque colorant d’acides nucléiques à forte affinité suivant, à base de dimères symétriques de colorants cyanines : iodure de BOBO™-1 (B3582) ; iodure de BOBO-3 (B3586) ; iodure de POPO™-1 (P3580), POPO-3 (P3584), iodure de TOTO™-1 (T3600), iodure de TOTO-3 (T3604), iodure de YOYO™-1 (Y3601), iodure de YOYO-3 (Y3603).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange, vert, jaune, rouge, bleu
Contenu et stockage Contient 25 μl d’une solution 1 mM dans du DMSO de chaque colorant dans des flacons séparés.
Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 436, 442, 488, 514, 543, 568, 594, 633 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
Format Kit
À utiliser avec (application) Marquage fluorescent
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 200 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission 456, 481, 509, 533, 570, 602, 631, 660 nm
Gamme de produits BOBO-1, BOBO-3, POPO-1, POPO-3, TOTO-1, TOTO-3, YOYO-1, YOYO-3
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Kit d’échantillons de dimères de colorations
SubCellular Localization Acides nucléiques
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, Dimethyl sulfoxide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.