Learn More
Invitrogen™ Réactif NucRed™ Live 647 ReadyProbes™
Code produit 13579180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 flacon(s) compte-gouttes
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13579180 6 flacon(s) compte-gouttes 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13579180 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37106
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
6 flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Colorant nucléaire perméant aux cellules qui émet une fluorescence rouge intense lorsqu’il est lié à l’ADN
  • Formulé comme solution stable à température ambiante dans un flacon compte-gouttes
  • Verser deux gouttes par ml pour colorer les cellules
  • Fluorescence extrêmement lumineuse rouge sombre bien séparée des fluorophores bleus, verts et rouges
  • Coloration rapide des cellules vivantes ou fixées sans étapes de lavage
  • Formule liquide prête à l’emploi pas besoin de diluer, peser ou d’utiliser de pipette
  • Peut être utilisé pour la contre-coloration, les mesures du contenu en ADN, le cycle cellulaire, les études de réplication cellulaire et la numération cellulaire
  • L’excitation / émission de 636/686 nm le rend optimal pour une utilisation avec des fluorophores bleus (Hoechst, DAPI, CFP), verts (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) et rouges (Alexa Fluor 594, Texas Red™, rhodamine) dans des expériences multicolores
  • Vous pouvez ajouter directement dans des milieux de culture complets ou des solutions tampon.
  • Aucune étape de lavage, de lyse cellulaire ou de RNase n’est nécessaire
  • Dans la plupart des cas, 2 gouttes/ml et une durée d’incubation de 15 à 30 minutes permettront une coloration nucléaire brillante. Néanmoins, l’optimisation peut être nécessaire pour certains types de cellules, conditions et applications.
  • Dans ces situations, ajoutez simplement quelques gouttes de plus ou de moins jusqu’à l’obtention d’une intensité de coloration optimale.
  • Dans la plupart des cas, la coloration s’intensifie sur la durée si les cellules ne sont pas lavées avant l’imagerie
  • Détecté par des filtres rouge sombre
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie de flux, dosages de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, cytométrie en flux de processus cellulaires, hybridation in situ en fluorescence, immunofluorescence (IF), coloration par immunofluorescence, montage et prévention des fades, coloration et détection par immunofluorescence, hybridation in situ (ISH), nucléus, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Far-Red
Contenu et stockage 6 × flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Conserver à ≤ 25°C
Gamme de longueur d’onde d’excitation 638 / 686
Type de colorant Perméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, microscope à fluorescence, cytomètre en flux
Quantité 6 flacon(s) compte-gouttes
Méthode de détection Fluorescence
Émission Visible
Forme Liquide
Gamme de produits NucRed, ReadyProbes
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Réactif
Sub Cellular Localization Nucleus