Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine (Oregon Green™ 488 DHPE)
Code produit 10154432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154432 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10154432 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur O12650
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Avec des maxima d’excitation / émission d’environ 501 / 526 nm
Le phospholipide, Oregon Green 488 DHPE, est marqué sur le groupe de têtes avec le fluorophore vert fluorescent Oregon Green. Cet analogue fluoré de la fluorescéine surmonte certaines des principales limites de la fluorescéine, notamment une plus grande photostabilité et un pKa inférieur (pKa ∽4,7 contre 6,4 pour la fluorescéine), rendant sa fluorescence essentiellement insensible au pH dans la gamme de pH physiologique.
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection et coloration d’immunofluorescence, et signalisation d’homéostasie ionique, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 1 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits Oregon Green