Learn More
Invitrogen™ OxyBURST™ Green H2DCFDA, SE
Beschreibung
OxyBURST™ Green H2DCFDA succinimidyl ester (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, SE) is an amine-reactive assay reagent that can be used to prepare oxidation-sensitive conjugates of a wide variety of biomolecules and particles, including antibodies, antigens, peptides, proteins, dextrans, bacteria, yeast and polystyrene microspheres. Following conjugation to amines, the two acetates of OxyBURST™ Green H2DCFDA can be removed by treatment with hydroxylamine at neutral pH to yield the dihydrofluorescein conjugate. OxyBURST™ Green H2DCFDA conjugates are nonfluorescent until they are oxidized to the corresponding fluorescein derivatives.
L’ester de succinimidyle OxyBURST™ Green H2DCFDA (diacétate de dichlorodihydrofluorescéine 2’,7’, SE) peut être utilisé pour préparer des conjugués sensibles à l’oxydation de nombreuses biomolécules et particules, y compris des anticorps, des antigènes, des peptides, des protéines, des dextrans, des bactéries, des microsphères de levure et de polystyrène. Après conjugaison à des amines, deux acétates d’OxyBURST™ Green H2DCFDA peuvent être éliminés par traitement avec de l’hydroxylamine à pH neutre pour produire du conjugué dihydrofluorescéine. Les conjugués OxyBURST™ Green H2DCFDA sont non fluorescents jusqu’à ce qu’ils soient oxydés en dérivés de fluorescéine correspondants.
- Ex / Em : environ 492 - 495/517/527 nm
- Ce produit est sensible à l’air (stockage sous argon ou azote sec)
- Ce produit peut être dissous dans du DMSO, du DMF ou de l’éthanol pour utilisation
- L’indicateur est perméant aux cellules
- La fluorescence peut être surveillée à l’aide d’un cytomètre en flux, d’un fluoromètre, d’un lecteur de microplaques ou d’un microscope à fluorescence, en utilisant les sources d’excitation et des filtres appropriés pour la fluorescéine
Reportez-vous au manuel Molecular Probes™ pour obtenir plus d’informations sur les produits.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, exocytose et phagocytose, stress nitro-oxydatif, dérivés réactifs de l’oxygène
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 5 mg |
| À utiliser avec (application) | ROS |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | ROS Indicator |
| Excitation Wavelength Range | 492 to 495 nm |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 517 to 527 nm |
Sicherheit und Handhabung
- 2',7'-DICHLORODIHYDROFLUO
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2'',7''-DICHLORODIHYDROFLUO