Learn More
Invitrogen™ PED6 (N-(6-(2,4-dinitrophényl)amino)hexanoyl)-2-(4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-pentanoyl)-1-hexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium) Molecular Probes™
Code produit 10083202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10083202 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083202 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D23739
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Phospholipides marqués à la PED6
Les substrats de phospholipase de Molecular Probes sont des phospholipides marqués par des colorants utilisés pour surveiller l’activité de la phospholipase A (PLA) dans les préparations enzymatiques purifiées, les lysats cellulaires et les cellules vivantes.
  • Marquage (Ex/Em) : PED6
  • Spécificité : PLA2 (ce substrat est clivé par la PLA1, mais cette réaction ne sépare pas le fluorophore de l’extincteur)
  • Produit de clivage : FL C5 BODIPY™
  • Le produit lyophilisé peut être dissout dans du DMSO pour utilisation
  • La fluorescence est mesurée soit dans des dosages sur microplaques, soit à l’aide de la cytométrie en flux
Remarque : Deux variations structurelles de ces substrats sont disponibles, ce qui confère une spécificité pour l’APL1 et l’APL2. Des versions marquées par fluorescence du produit de clivage généré à partir de ces substrats peuvent également être utilisées comme étalons pour l’évaluation en pourcentage de la conversion de substrat dans les réactions enzymatiques.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonctions cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Conjugué Autres marqueurs ou colorants
Type de produit Phospholipides