Learn More
Invitrogen™ Pepstatin A, BODIPY™ FL Conjugate
Code produit 11589196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11589196 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11589196 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P12271
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour l’étude du trafic de cathepsine D dans les cellules par microscopie par fluorescence
La pepstatine A BODIPY™ FL, une sonde fluorescente verte, qui inhibe la cathepsine D in vitro (IC50 env. 50 nM), cible la cathepsine D dans les lysosomes des cellules vivantes. Les premières études avec cette nouvelle sonde indiquent qu’elle est transportée aux lysosomes des cellules vivantes par une voie endocytique et qu’elle peut être déplacée de façon compétitive par la pepstatine A non marquée.
Apoptose, activation de la caspase, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits BODIPY
Forme physique Solide
Type de produit Pepstatine A