Learn More
Invitrogen™ PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobenzoylamino)Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside)
Code produit 11569196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11569196 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11569196 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P11947
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Perméant aux cellules
PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobenzoylamino) Fluorescein Di-beta-D-Glucopyranoside) is a glycosidase activity probe for live cell imaging of lysosomal glucocerebrosidase (GCase) activity. This enzyme is vital for glycolipid metabolism, and its deficiency is linked to diseases like Gaucher’s and Parkinson's. PFB-FDGlu fluoresces green upon cleavage by GCase, allowing specific, single-cell analysis via flow cytometry, fluorescent microscopy, and high-content imaging.
Le substrat de la β-glucosidase, 5-(pentafluorobenzoylamino)fluorescéine di-Β-D-glucopyranoside (PFB-FDGlu), produit le colorant vert fluorescent PFB-F (maxima d’excitation/émission d’environ 492/516nM), qui semble se localiser dans des compartiments endosomiques et lysosomiques lorsqu’il est chargé dans des cellules par pinocytose.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, endosomes, dosages d’activité enzymatique et protéique, cytométrie en flux, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, lysosomes, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Couleur Green
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Méthode de détection Fluorescent
Forme Poudre
Quantité 5 mg
Substrat Substrat de la bêta-glucosiodase
Substrate Properties substrat chimique
Type de substrat Beta-Glucosidase Substrate
Target Enzyme Beta-Glucosidase
Excitation / émission 492⁄516
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Marqueur ou colorant Fluorescein
Type de produit Substrat
Conditions d’expédition Température ambiante
Conditions de stockage Freezer (-5°C to -30°C)