Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ SK, Diacetate
Description
- Détecte le Cu2+, le Cu+, le Fe22+, le Hg2+, le Pb2+, le Cd2+, le Zn2+ et le Ni2+
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Diacétate |
| Type de colorant | Indicateur de zinc, indicateur de fer, indicateur de nickel, indicateur de mercure, indicateur de cadmium, indicateur de cuivre, indicateur de plomb |
| Gamme de produits | Phen Green |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |