Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, 24 wells, 2.5 mm diameter, 2.0 mm deep
Code produit 10277212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10277212 1 set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10277212 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P24742
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Pour plus de polyvalence et de flexibilité, les isolateurs peuvent être facilement découpés selon des boîtiers adaptés sur mesure
  • Disponible en précoupe selon les dimensions intérieures spécifiques
  • Les isolateurs sont autoclavables et non cytotoxiques
  • Peut être utilisé pour isoler des cellules dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Feuille de silicone Press-to-Seal™
Puits 24
Couleur Rouge
Description 24 puits, 2,0 mm de diamètre, 2,0 mm de profondeur
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Silicone
Épaisseur (métrique) 2 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Profondeur (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) 2,5 mm
Conditions d’expédition Température ambiante
Nb par paquet 1 set
Gamme de produits Press-to-Seal
Quantité 1 set