Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, eight wells, 9 mm diameter, 1.0 mm deep
Code produit 10328802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10328802 1 set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328802 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P24744
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Pour plus de polyvalence et de flexibilité, les isolateurs peuvent être facilement découpés selon des boîtiers adaptés sur mesure
  • Disponible en précoupe selon les dimensions intérieures spécifiques
  • Les isolateurs sont autoclavables et non cytotoxiques
  • Peut être utilisé pour isoler des cellules dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Feuille de silicone Press-to-Seal™
Puits 8
Couleur Rouge
Description 8 puits, 9 mm de dia., 1,0mm de profondeur
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Silicone
Épaisseur (métrique) 1 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Profondeur (métrique) 1 mm
Diamètre (métrique) 9 mm
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Press-to-Seal
Quantité 1 set