Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, one well, 20 mm diameter, 0.5 mm deep
Code produit 10134872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10134872 1 set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10134872 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P24740
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Barrière hydrophobe amovible offrant une flexibilité pour isoler les spécimens.
  • Utilisé pour isoler les cellules cultivées dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
  • Le matériau en silicone est autoclavable et adhère à toute surface lisse
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Isolateur en silicone
Puits 1
Couleur Rouge
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Silicone
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Profondeur (métrique) 0,5 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Conditions d’expédition Température ambiante
Nb par paquet 1 set
Gamme de produits Press-to-Seal
Quantité 1 set