Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator, one well, 20 mm diameter, 0.5 mm deep
Description
- Disponible en précoupe selon les dimensions intérieures spécifiques
- Les isolateurs sont autoclavables et non cytotoxiques
- Peut être utilisé pour isoler des cellules dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | Feuille de silicone Press-to-Seal™ |
| Puits | 1 |
| Couleur | Rouge |
| Description | 1 puits, 20 mm de diamètre, 0,5 mm de profondeur |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Silicone |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Profondeur (métrique) | 0,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Afficher plus |