Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 1.0 mm thick
Description
- Disponible soit en précoupe à des dimensions intérieures spécifiques, soit en feuille pouvant être découpée
- Les isolateurs sont autoclavables et non cytotoxiques
- Peut être utilisé pour isoler des cellules dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Specifications
Specifications
| Type | Feuille de silicone |
| Couleur | Rouge |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Silicone |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Profondeur (métrique) | 1 mm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Dimensions (LxW) | 13 cm x 18 cm |
| Gamme de produits | Press-to-Seal |
| Show More |