Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet with Adhesive, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Description
Les isolateurs en silicone Press-to-Seal peuvent être utilisés pour isoler des cellules cultivées dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscopie pendant les procédures de coloration. Le matériau en silicone est autoclavable et adhère à toute surface lisse.
- Dimensions : 13 x 18 cm
- Épaisseur : 0,5 mm
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | Feuille de silicone Press-to-Seal™ |
| Couleur | Rouge |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Silicone |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Profondeur (métrique) | 0,5 mm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nb par paquet | 1 set |
| Dimensions (LxW) | 13 cm x 18 cm |
| Afficher plus |