Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit
Description
Le Kit de coloration de transfert de phosphoprotéines Diamond Pro-Q offre une méthode rapide et simple pour détecter directement les phosphoprotéines sur les membranes en difluorure de polyvinylidène (PVDF) ou en nitrate de cellulose. Le colorant fluorescent se lie sélectivement à la fraction phosphate et la liaison est indépendante du contexte de séquence d’acide aminé.
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Emplacement de détection | Détection sur transfert |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Marqueur ou colorant | Pro-Q Diamond |
| Quantité | 1 kit |
| Molécule cible | Protéines (phosphoprotéines) |
| Gamme de produits | PRO-Q |
| Type de produit | Kit de coloration de transfert phosphoprotéines |