Learn More
Invitrogen™ Colorations de gel de phosphoprotéine Pro-Q™ Diamond
Description
La coloration de gel phosphoprotéique Diamond Pro-Q offre une méthode pratique pour colorer sélectivement les phosphoprotéines dans les gels d’acrylamide, sans avoir besoin de transférer ou d’utiliser des anticorps spécifiques à la phosphoprotéine. Elle convient particulièrement à l’identification des cibles de kinase dans les voies de transduction des signaux et aux études phosphoprotéomiques.
Caractéristiques :
• Sensibilité : niveau de détection de 1 à 16 ng de phosphoprotéine par bande
• Pratique : colorez sélectivement les phosphoprotéines dans les gels d’acrylamide, sans avoir besoin de transférer ou d’utiliser des anticorps spécifiques à la phosphoprotéine et d’analyse de transfert Western
• Signal linéaire : présente une excellente linéarité sur trois ordres de grandeur, idéal pour le transfert Western quantitatif
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Description | Coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q™ Diamond, 200 ml |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Marqueur ou colorant | Pro-Q Diamond |
| Quantité | 200 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Molécule cible | Protéines (phosphoprotéines) |
| Gamme de produits | PRO-Q |
| Type de produit | Coloration sur gel des phosphoprotéines |