Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation Or ProLong™
Description
Includes
Streptavidine Alexa Fluor 647, ProLong Gold Antifade et séquence activatrice de signal Image-iT FX
ProLong Gold Antifade is specifically designed to help protect fluorescent dyes (i.e. Alexa Fluor) from fading but is not recommended with fluorescent proteins (GFP, RFP, mCherry). It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop on the sample, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountant is a hard-setting liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. ProLong Gold delivers optimal protection without significantly quenching the initial fluorescence signal to protect fluorescent dyes from fading (photobleaching) during fluorescence microscopy experiments. It is a curing mounting media with a refractive index (RI) of 1.47 that allows longer-term storage of mounted samples. ProLong Gold Antifade Mountant is offered in a ready-to-use 2 mL dropper bottle, or 10 mL bottle and is stored at room temperature. Just apply a drop on the sample, add a coverslip, cure, and image.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold n’est pas recommandé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de monteur anti-atténuation ProLong Diamond. En savoir plus sur les principales différences entre les milieux de montage anti-atténuation ProLong Gold et ProLong Diamond.
Principaux attributs :
• Protège les colorants contre la décoloration pendant l’imagerie
• Liquide prêt à l’emploi qui durcit pour un stockage prolongé
• Les échantillons montés sont stables pendant des mois
• Préserve le signal de fluorescence—peu ou pas d’extinction
• Idéal pour les colorants Alexa Fluor
Pour les milieux de montage à indice de réfraction de 1,52, optimisé pour l’imagerie objective à immersion dans l’huile, essayez le milieu de montage anti-atténuation en verre durcissant Prolong ou le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Glass Soft-Set non durcissant.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold est déjà mélangé et est prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes ou dans un flacon de 10 ml avec ou sans coloration d’ADN. La coloration DAPI est excitée par lumière UV à 360 nm en cas de liaison à l’ADN avec un maximum d’émission à 460 nm et est détectée à l’aide d’un filtre DAPI classique. La coloration rouge profond SYTOX est excitée par la lumière rouge à 660 nm en cas de liaison à l’ADN, avec une émission maximale à 682 nm et est détectée à l’aide d’un filtre rouge profond/Cy5 classique.
Bénéficiez d’une protection contre le photoblanchiment sans extinction
De nombreux milieux de montage peuvent réduire l’intensité du signal de fluorescence initial jusqu’à 80 %. Pour créer la série de milieux de montage Molecular Probes Gold, nos scientifiques ont mis au point une formule dʼadditifs chimiques qui minimisent cette extinction de signal initial pour la gamme de couleurs et de colorants la plus vaste.
Signaux stables pendant lʼimagerie et pour le stockage à long terme
Si les milieux de montage à base dʼépoxy utilisés dans notre série FluoCells de cellules préparées peuvent être stables pendant des années et garantir le niveau de protection le plus élevé contre la décoloration, ils sont difficiles à utiliser et impliquent la réalisation dʼune série dʼétapes dans les solvants organiques avant le montage. Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold constitue la meilleure option pour lʼarchivage des échantillons. En outre, il est particulièrement indiqué pour la préservation de lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lors dʼanalyses répétées dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser. Il est facile à utiliser—il suffit de sécher vos échantillons colorés à lʼair pour éliminer lʼexcès dʼeau et de le monter. Pour une visualisation immédiate de l’échantillon, choisissez notre milieu de montage non durcissant, milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold.
Obtenez une excellente correspondance d’indice de réfraction sans résines acryliques
Pour les applications d’imagerie à haute résolution modernes, la correspondance d’indice de réfraction est essentielle. Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold durcit à une Rf de 1,47. De plus, grâce à ses propriétés durcissantes, vous pouvez éviter les résines acryliques salissantes (p. ex., vernis à ongles), qui peuvent endommager ou détruire les objectifs de microscope modernes en cas de contact.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 mL |
| Type de produit | Milieu de montage anti-décoloration |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | ProLong |
| Type de réactif | Solution anti-décoloration |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Description | ProLong™ Gold Antifade Mountant, 1 x 2 mL |