Learn More
Invitrogen™ PS-Speck™ Microscope Point Source Kit (blue, green, orange & deep-red fluorescent beads)
Code produit 10217532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10217532 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10217532 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P7220
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
Protocole de montage et support de montage pour préparer 100 lames
Contient quatre couleurs de microsphère de fluorescence différentes
Chaque microsphère a un diamètre de 0,175 ±0,005 μm. Ce coefficient de variation d’un diamètre exceptionnellement faible rend les microsphères PS-Speck idéales pour l’étalonnage de l'optique des instruments, en particulier dans les applications d’imagerie tridimensionnelle, comme sources de points fluorescents à sous-résolution uniformes.
  • Quatre suspensions prêtes à l’emploi de 1 ml contiennent des microsphères lumineuses et monodispersées avec des longueurs d’onde d’excitation / émission de 360 / 440 nm (bleu), 505 / 515 nm (vert), 540 / 560 nm (orange) et 633 / 660 nm (rouge foncé)
  • Inclut un protocole de montage pour assurer le confort de l’utilisateur et un support de montage suffisant pour préparer 100 lames de chaque
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de source pour point de microscope
Couleur Orange, rouge foncé, bleu, vert
Format Microbilles de suspension
Type d’étalonnage Étalonnage optique, étalonnage du microscope à fluorescence
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (application) Normes de microscopie à fluorescence interne ou externe
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits PS-Speck
Quantité 1 kit