Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ Protein Assay Kit
Code produit 10758463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10758463 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10758463 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33210
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une quantification protéique facile et précise
  • Le kit comprend un réactif d’essai biologique concentré, un tampon de dilution et des étalons de BSA pré-dilués
  • Diluez simplement le réactif, chargez-le dans des puits de microplaque, ajoutez 1 à 20 μl d’échantillon, mélangez et mesurez la fluorescence
  • Le dosage est hautement sélectif pour les protéines et présente peu de variations entre protéines
  • Le dosage est effectué à température ambiante et le signal est stable pendant 3 heures
  • Les contaminants courants, tels que les sels, les solvants ou l’ADN, mais pas les détergents, sont bien tolérés dans le dosage
  • Des kits de dosage d’ADN Quant-iT (Q33120, Q33130) et un kit de dosage d’ARN Quant-iT (Q33140) sont également disponibles
Quantification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
Doser Dosage de protéines par fluorescence
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits Quant-iT
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Identification génétique (Entrez) 3919448
Contenus des kits Réactif de dosage concentré, tampon de dilution et étalons de BSA prédilués
Quantité 1 kit
Volume d’échantillon 1 à 20 µl
Conditions d’expédition Température ambiante
Conditions de stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2° et 8°C). Conserver à l’abri de la lumière.